Documenti fondamentali
COM448617605
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-5-2-8-11-7(9(13)14)4-12(8)3-6(5)10/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI
PJBKLYUADULXTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5408
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)