Documenti fondamentali
CIAH998D8106
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Fluoro-5-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Scegli un formato
100 MG
267,68 €
250 MG
372,05 €
SKU del venditore: CS-0080204-100MG
267,68 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
267,68 €
250 MG
372,05 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.15
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-0080204-100MG
267,68 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-5-hydroxy-1-indanone
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-7-4-6(11)3-5-1-2-8(12)9(5)7/h3-4,11H,1-2H2
InChI
LUICGIHUMFRMFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1092347-76-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0080204.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)