Documenti fondamentali
CIAH998D7DA1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)phenol
Scegli un formato
100 MG
101,18 €
250 MG
170,40 €
1 G
423,87 €
5 G
1.382,37 €
SKU del venditore: CS-0472245-100MG
101,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
101,18 €
250 MG
170,40 €
1 G
423,87 €
5 G
1.382,37 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-0472245-100MG
101,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-10-5-6-12-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI
CISDUCORJHLMML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/81428-58-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0472245.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)