Documenti fondamentali
CIAH9917D295
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.57
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(4-bromo-2-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)7(2)11;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H
InChI
VPQKYPUUMKIBFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2918779-86-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0620341.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)