CIAH99179802
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-5-isopropylpyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-5-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5(2)6-3-9-4-10-7(6)8/h3-5H,1-2H3
InChI
JIJKLBPLJOCNKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0034980.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)