Documenti fondamentali
CIAH98D1F873
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
391 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,12H,8-11,17H2,1-3H3
InChI
BSLRAYZVIBFRQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/199105-03-8.html
Boiling point
391 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0216112.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)