Documenti fondamentali
CIAH98850005
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Formyl-2-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O4/c1-15-11-6-8(7-13)2-5-10(11)16-12(14)9-3-4-9/h2,5-7,9H,3-4H2,1H3
InChI
ZHAOJSWBZLZTFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/380336-99-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0307469.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)