Documenti fondamentali
CIAH987F422E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Chloroisoquinolin-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-chloro-1-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)11/h1-5H,(H2,11,12)
InChI
XTKBXXNAQGTFDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/102200-00-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0335647.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)