Documenti fondamentali
CIAH987F4165
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-6-isopropoxybenzo[d]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.71
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-6-isopropoxy-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C10H10ClNOS/c1-6(2)13-7-3-4-8-9(5-7)14-10(11)12-8/h3-6H,1-2H3
InChI
VDXJKIZWLVTCGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/401567-29-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0311021.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)