CIAH987F34F3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Iodo-1-naphthoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: CS-0159360-100MG
75,98 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: CS-0159360-100MG
75,98 €
P. ebollizione
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
164.5 C
Iupac Name
8-iodo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7IO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI
UEDVMWGDQHAVSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159360.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)