Documenti fondamentali
CIAH987F267E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-Aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(4-aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12NOP.ClH/c1-11(2,10)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
InChI
OAHOSYPEIKFMCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/479353-60-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0128690.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)