Documenti fondamentali
CIAH987EF0BF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
13,85 €
1 G
52,19 €
5 G
207,68 €
SKU del venditore: CS-W006059-250MG
13,85 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
13,85 €
1 G
52,19 €
5 G
207,68 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-W006059-250MG
13,85 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
276-277C
Iupac Name
4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-3-4(2)7-8-5(3)6(9)10/h1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI
URZZLPLGTZFNST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89831-40-3.html
Melting Point
276-277C
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W006059.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)