Documenti fondamentali
CIAH987EDA0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Dichlorodihexylsilane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.33
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
dichloro(dihexyl)silane
Inchi Code
1S/C12H26Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-15(13,14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI
NRAYZPGATNMOSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/18204-93-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)