Documenti fondamentali
CIAH987EC0E7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-N-ethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
269 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-chloro-N-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-2-8-6-9-4-3-5(7)10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI
NLTLKKYLBRQLGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/86575-65-7.html
Boiling point
269 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070800.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)