Documenti fondamentali
CIAH987EB296
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(3aS,6aS)-Benzyl 5-oxohexahydropyrrolo[3,2-b]pyrrole-1(2H)-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
70,65 €
SKU del venditore: CS-0037827-100MG
70,65 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
70,65 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-0037827-100MG
70,65 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (3aS,6aS)-5-oxohexahydropyrrolo[3,2-b]pyrrole-1(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16N2O3/c17-13-8-12-11(15-13)6-7-16(12)14(18)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
InChI
CLSSDUTXLXOEQY-RYUDHWBXSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1445950-86-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0037827.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)