Documenti fondamentali
CIAH987EAC9D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
166,50 €
250 MG
251,70 €
1 G
443,40 €
5 G
775,68 €
SKU del venditore: CS-0008764-100MG
166,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
166,50 €
250 MG
251,70 €
1 G
443,40 €
5 G
775,68 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
SKU del venditore: CS-0008764-100MG
166,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-5-8(9(13)14)12-3-2-6(10)4-7(12)11-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI
PIYHSBMKGBVADI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1159831-07-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0008764.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)