Documenti fondamentali
CH6371387898
Chem Impex International, Inc.
N-(1,2-Dimethylpropyl)cyclopropanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(1,2-dimethylpropyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-6(2)7(3)9-8-4-5-8/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI
NMZNLAPAPRESJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8C
Purity
95%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)