Documenti fondamentali
C12H9813BFD5
Chemcia Scientific, LLC
4-Bromo-2-fluoro-6-nitro-benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO4/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(2-3)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI
NDJPAWIBZAMBIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=17509
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=17509
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)