C12H316CF5C5
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrN3/c1-13-9(5-11)7-4-6(10)2-3-8(7)12-13/h2-4H,1H3
InChI
XIAJAEATGYIFMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11604
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)