Documenti fondamentali
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.43
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
InChI
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Liquid or Low MP Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)