C12H316CF2E1
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-chloro-pyridin-2-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-amino-3-chloropyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
InChI
WWVVKSYKIVPAHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8005
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8005
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)