Documenti fondamentali
C12H316CF1A4
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-5-chloro-2-trifluoromethyl-benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.58
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c9-6-1-4(3-13)5(2-7(6)14)8(10,11)12/h1-2H,14H2
InChI
IPRWLSPAJFJPBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7153
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7153
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)