Documenti fondamentali
C12H316CF08A
Chemcia Scientific, LLC
2-(3,5-Dibromo-phenyl)-ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.96
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3,5-dibromophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5,11H,1-2H2
InChI
KDZNJKNFSLPZJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)