Documenti fondamentali
CH4H999DAA16
ChemBridge Corporation
6-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6N4O2/c13-8(14)6-1-2-7(10-3-6)12-5-9-4-11-12/h1-5H,(H,13,14)
InChI
NJFDCMZQICBBGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110711
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110711_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)