Documenti fondamentali
CH4H97BCCF74
ChemBridge Corporation
(4-iodo-2-methyl-6-nitrophenyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-iodo-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI
QDOSZZJIJPEKSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110626
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110626_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)