CH4445001613
ChemBridge Corporation
tert-butyl rel-(1R,2S,6R,7S)-4,10-diazatricyclo[5.2.1.0~2,6~]decane-10-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 4039359-250MG
238,99 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4039359-250MG
238,99 €
Iupac Name
tert-butyl (3aR,4S,7R,7aS)-octahydro-1H-4,7-epiminoisoindole-8-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H22N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)9-7-14-6-8(9)10;/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,9+,10-,11+;
InChI
QTYQKJYMWUVRFQ-NIQYDHDSSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4039359_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)