Documenti fondamentali
CH4424852223
ChemBridge Corporation
3-[(4-bromobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 9071494-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.59
Numero MDL:
SKU del venditore: 9071494-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(4-bromobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14BrNO.ClH/c11-10-4-2-9(3-5-10)8-12-6-1-7-13;/h2-5,12-13H,1,6-8H2;1H
InChI
LPFHMIGVWSFQQG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071494
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071494_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)