Documenti fondamentali
CH4424852080
ChemBridge Corporation
[2-(2-ethylphenoxy)ethyl]methylamine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 9070607-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.72
Numero MDL:
SKU del venditore: 9070607-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-ethylphenoxy)-N-methylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)13-9-8-12-2;/h4-7,12H,3,8-9H2,1-2H3;1H
InChI
PYUALXUZGWVFBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070607
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070607_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)