Documenti fondamentali
CH4424851968
ChemBridge Corporation
[1-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl](3-pyridinylmethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.83
Numero MDL:
Iupac Name
N-[1-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl]-N-(3-pyridinylmethyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H22N2O2.ClH/c1-4-15(19-12-13-6-5-9-18-11-13)14-7-8-16(20-2)17(10-14)21-3;/h5-11,15,19H,4,12H2,1-3H3;1H
InChI
TXWWFMXWMYBFEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7095595
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7095595_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)