Documenti fondamentali
CH4424851715
ChemBridge Corporation
[2-(1H-indol-3-yl)ethyl](4-nitrobenzyl)amine hydrobromide
Scegli un formato
1 G
31,95 €
SKU del venditore: 5570656-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,95 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 5570656-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H17N3O2.BrH/c21-20(22)15-7-5-13(6-8-15)11-18-10-9-14-12-19-17-4-2-1-3-16(14)17;/h1-8,12,18-19H,9-11H2;1H
InChI
WVESXAUHTWWORV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5570656
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5570656_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)