CH4424851697
ChemBridge Corporation
(2-fluorobenzyl)(4-methoxybenzyl)amine hydrobromide
Scegli un formato
SKU del venditore: 5567380-1G
65,18 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 5567380-1G
65,18 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(2-fluorophenyl)-N-(4-methoxybenzyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H16FNO.BrH/c1-18-14-8-6-12(7-9-14)10-17-11-13-4-2-3-5-15(13)16;/h2-9,17H,10-11H2,1H3;1H
InChI
OKKPQQNFXRHAMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5567380_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)