Documenti fondamentali
CH4424851695
ChemBridge Corporation
(2-methoxybenzyl)(2-pyridinylmethyl)amine hydrobromide
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
SKU del venditore: 5567205-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.21
Numero MDL:
SKU del venditore: 5567205-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-methoxybenzyl)(2-pyridinyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C14H16N2O.BrH/c1-17-14-8-3-2-6-12(14)10-15-11-13-7-4-5-9-16-13;/h2-9,15H,10-11H2,1H3;1H
InChI
LMBZYCUWPRRWBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5567205
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5567205_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)