Documenti fondamentali
CH4424851689
ChemBridge Corporation
(2-methoxy-1-methylethyl)(3-nitrobenzyl)amine hydrobromide
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
SKU del venditore: 5565577-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 5565577-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methoxy-N-(3-nitrobenzyl)-2-propanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H16N2O3.BrH/c1-9(8-16-2)12-7-10-4-3-5-11(6-10)13(14)15;/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3;1H
InChI
LLOYDJBUDNQXNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5565577
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5565577_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)