Documenti fondamentali
CH4424851679
ChemBridge Corporation
(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)methylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.72
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-4-14-11-7-9(8-12-2)5-6-10(11)13-3;/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3;1H
InChI
ISLHEASBGYTPLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5563263
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5563263_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)