Documenti fondamentali
CH4424851198
ChemBridge Corporation
{[1-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]methyl}amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[1-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c12-10-11(6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-13;;/h1-10,12H2;2*1H
InChI
PPHDOEQPQQELPN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102178
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102178_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)