Documenti fondamentali
CH4424847894
ChemBridge Corporation
8-(1-pyrrolidinyl)-5-quinolinamine dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
SKU del venditore: 4030932-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.2
Numero MDL:
SKU del venditore: 4030932-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.2ClH/c14-11-5-6-12(16-8-1-2-9-16)13-10(11)4-3-7-15-13;;/h3-7H,1-2,8-9,14H2;2*1H
InChI
CBXSFRULRPGDPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030932
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030932_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)