Documenti fondamentali
CH4424847830
ChemBridge Corporation
(2-amino-4-chloro-6-methylphenyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
SKU del venditore: 4030835-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.08
Numero MDL:
SKU del venditore: 4030835-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1,2-benzenediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2.ClH/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10;/h2-3H,9-10H2,1H3;1H
InChI
GIXZLTXPFQQWOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030835
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030835_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)