CH4424847688
ChemBridge Corporation
2-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6-4-3-5-7-6;/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3;1H
InChI
UJKDOLJYFHFNJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030606
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030606_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)