Documenti fondamentali
CH4424847282
ChemBridge Corporation
{2-[2-(3-methylbutoxy)phenyl]ethyl}amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.78
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-[2-(isopentyloxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21NO.ClH/c1-11(2)8-10-15-13-6-4-3-5-12(13)7-9-14;/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3;1H
InChI
UYSIBRPOHJPQFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033656
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033656_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)