Documenti fondamentali
CH4424847213
ChemBridge Corporation
N-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
SKU del venditore: 4032839-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
SKU del venditore: 4032839-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-2-8-7-3-5-9-6-4-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
InChI
WHAUERBFDJYWDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032839
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032839_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)