Documenti fondamentali
CH4424847039
ChemBridge Corporation
tert-butyl [trans-3-aminocyclohexyl]carbamate hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
316,94 €
1 G
555,93 €
5 G
2.221,16 €
10 G
3.610,35 €
SKU del venditore: 4037528-250MG
316,94 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
316,94 €
1 G
555,93 €
5 G
2.221,16 €
10 G
3.610,35 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.77
Numero MDL:
SKU del venditore: 4037528-250MG
316,94 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1R,3R)-3-aminocyclohexyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-5-8(12)7-9;/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H/t8-,9-;/m1./s1
InChI
LLEANKHCIRWNRG-VTLYIQCISA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037528_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)