Documenti fondamentali
CH4424847036
ChemBridge Corporation
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1.321,45 €
SKU del venditore: 4037096-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1.321,45 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 4037096-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2.2ClH/c12-7-5-9(6-8(13)11-7)1-3-10-4-2-9;;/h10H,1-6H2,(H,11,12,13);2*1H
InChI
PLFAONXWOYKCIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037096
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037096_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)