CH4424846107
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 4014997-250MG
229,97 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4014997-250MG
229,97 €
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-10-4-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7;/h1-3,10H,4-5,9H2;1H
InChI
VFAMYTFEDMWKGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014997_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)