Documenti fondamentali
CH4424845707
ChemBridge Corporation
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
139,30 €
1 G
260,71 €
SKU del venditore: 4010594-250MG
139,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
139,30 €
1 G
260,71 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 4010594-250MG
139,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-7-9-4-6-10(7)5-3-8-2;;/h4,6,8H,3,5H2,1-2H3;2*1H
InChI
ZYADINZQOCFAJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010594
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010594_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)