CH4424845639
ChemBridge Corporation
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,12H,(H3,10,11);1H
InChI
RLXPLXWLSDFGQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009743_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)