Documenti fondamentali
CH4424844899
ChemBridge Corporation
(4-methyl-2-thienyl)boronic acid tetrahydrate
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 3200981-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Peso molecolare:
214.05
Numero MDL:
SKU del venditore: 3200981-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-methylthiophen-2-yl)boronic acid tetrahydrate
Inchi Code
1S/C5H7BO2S.4H2O/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4;;;;/h2-3,7-8H,1H3;4*1H2
InChI
JCBPXUHBGVRJCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Salt Data
4H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3200981
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3200981_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)