CH4415172920
ChemBridge Corporation
3-isobutylmorpholine
About This Item
Iupac Name
3-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-10-4-3-9-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI
INIRYZSIQPENMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087891_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)