Documenti fondamentali
CH4415172813
ChemBridge Corporation
[(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
SKU del venditore: 4087779-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 4087779-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-6-9-7-12-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8;;/h1-5,7H,6,11H2,(H,12,13);2*1H
InChI
PHSGANGGJOEOJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087779
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087779_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)