Documenti fondamentali
CH4394346253
ChemBridge Corporation
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Scegli un formato
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
SKU del venditore: 4085305-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 4085305-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C12H15N3O3/c1-16-9-4-7(8-6-11(13)15-14-8)5-10(17-2)12(9)18-3/h4-6H,1-3H3,(H3,13,14,15)
InChI
ZASLKPOJZFAGHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085305
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085305_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)