CH4375444712
ChemBridge Corporation
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Iupac Name
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-2-8-4(7)3(6)5(10)9-2/h1H3,(H,8,9,10)
InChI
KUQPBCZFPWRAHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049516_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)